5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H32129.03
H32129.03EA 183 EUR
H32129.03
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde 97%
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 87967-95-1 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 51-53° MDL No.: MFCD02677714
Kaava: C₁₁H₉NO₂
Sulamispiste: 51…53 °C
MDL numero: MFCD02677714
CAS-numero: 87967-95-1