2-Vinylbenzoic acid 96%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H31723.03 H31723.06
H31723.03EA 176 EUR
H31723.03 H31723.06
2-Vinylbenzoic acid 96%
2-Vinylbenzoic acid
Kaava: C₉H₈O₂
Sulamispiste: 94 °C
MDL numero: MFCD02066273
CAS-numero: 27326-43-8