(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 214 EUR
H30426.06 H30426.14
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%
(±)-3-Hydroxybutyric acid

Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546

Kaava: C₄H₈O₃
Kiehumispiste: 269 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 36…39 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004546
CAS-numero: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 14,4816

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR