2-Acetylphenylboronic acid ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H27327.14 H27327.06
H27327.14EA 1820 EUR
H27327.14 H27327.06
2-Acetylphenylboronic acid ≥97%
2-Acetylphenylboronic acid

Purity: 97% CAS No.: 308103-40-4 Molecular Formula: C8H9BO3 Formula Weight: 163.97 Melting Point: ca 170° dec. MDL No.: MFCD01321263

Kaava: C₈H₉BO₃
Sulamispiste: ∼ 170 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01321263
CAS-numero: 308103-40-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR