2-(Diphenylphosphino)ethylamine 95%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
H27070.03
H27070.03EA 454 EUR
H27070.03
2-(Diphenylphosphino)ethylamine 95%
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
Purity: 95% CAS No.: 4848-43-5 Molecular Formula: (C6H5)2PCH2CH2NH2 Formula Weight: 229.27 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00233831
Kaava: (C₆H₅)₂PCH₂CH₂NH₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00233831
CAS-numero: 4848-43-5
ADR: 8,III