1-Metyyli-isokinoliini ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H27029.03 H27029.06
H27029.03EA 88.8 EUR
H27029.03 H27029.06
1-Metyyli-isokinoliini ≥97%
1-Metyyli-isokinoliini

Purity: 97% CAS No.: 1721-93-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6140 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 126-128°/16mm MDL No.: MFCD00006902

Kaava: C₁₀H₉N
Kiehumispiste: 126…128 °C (16 mmHg)
Sulamispiste: 10…12 °C
Tiheys: 1,078
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006902
CAS-numero: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR