Honey jar, wide mouth, square
Toimittaja: Greiner Bio-One
261170_100
GREI261170_100EA 89 EUR
GREI261170_100
Honey jar, wide mouth, square
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
Jars, wide mouth, square shaped, made of PET, with screw cap.
Suitable for dry powders and other solid materials.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan