Uppojäähdyttimet, CGR-sarja
Toimittaja: GRANT INSTRUMENTS
C2GR C1GR
GRANC2GREA 3450 EUR
GRANC2GR GRANC1GR
Uppojäähdyttimet, CGR-sarja
jäähdyttimet Benchtop Coolers
Uppojäähdyttimiä käytetään pääasiassa vastajäähdytyslisävarusteina lämmittävissä kiertohauteissa tai vaihtoehtoisesti nesteiden nopeaan jäähdytykseen hyvin kylmiksi.
  • Kierukan muoto suunniteltu siten, että se mahtuu Grant-hauteiden alle viemättä työtilaa
  • Nopea jäähdytys: Vaihtoehto kuivajää- tai vesijohtovesijäähdytykselle
  • Laitteessa on nikkelipinnoitettu kuparikierukka ja 925 mm:n taipuisa letkuliitäntä
The C1GR coil is suitable for use with all sizes of bath/circulators, whilst the larger height of the C2GR coil makes it suited for larger bathsMore Product Information