Ominaispainomittari, tiheyden mittauksen ominaispainomittarit, series M 100
Toimittaja: GERING
0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0344 0353 0354 0355
GERI0345EA 71.7 EUR
GERI0345 GERI0346 GERI0347 GERI0348 GERI0349 GERI0350 614-0115 614-0116 614-0193 GERI0353 GERI0354 GERI0355
Ominaispainomittari, tiheyden mittauksen ominaispainomittarit, series M 100
Ominaispainomittarit
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Sertifikaatit: DIN 12791
Pakkaus: In velvet lined case.