Kloorivetyliuos 3 mol/l (3 N)
Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus
FF8260500
FFCHFF8260500EA 526 EUR
FFCHFF8260500
Kloorivetyliuos 3 mol/l (3 N)
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II