Rikkihappo 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus
FF6575000
FFCHFF6575000EA 93.4 EUR
FFCHFF6575000
Rikkihappo 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II