Fosforihappo 0.1 mol/l (0.3 N)

Toimittaja: FF CHEMICALS

Synonyms: Phosphoric acid

FF64325000
FFCHFF64325000EA 0 EUR
FFCHFF64325000
Fosforihappo 0.1 mol/l (0.3 N)
Fosforihappo
Kaava: H₃PO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011340
CAS-numero: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR