Natriumhydroksidi 1.2 mol/l (1.2 N) vesiliuos

Toimittaja: FF CHEMICALS
Vaara

FF63519020
FFCHFF63519020EA 0 EUR
FFCHFF63519020
Natriumhydroksidi 1.2 mol/l (1.2 N) vesiliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Tiheys: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR