3,5-dinitrosalisyylihappo liuos 1% (w/v)

Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus

FF62185L
FFCHFF62185LEA 0 EUR
FFCHFF62185L
3,5-dinitrosalisyylihappo liuos 1% (w/v)
3,5-dinitrosalisyylihappo
Kaava: C₇H₄N₂O₇
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007104
CAS-numero: 609-99-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR