Natriumdietyyliditiokarbamaatti

Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus

FF60860050
FFCHFF60860050EA 0 EUR
FFCHFF60860050
Natriumdietyyliditiokarbamaatti
Natriumdietyyliditiokarbamaatti
Kaava: C₅H₁₀NNaS₂
Sulamispiste: 95 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
CAS-numero: 148-18-5
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR