Magnesiumsulfaatti-7 H2O
Toimittaja: FF CHEMICALS
FF60630500
FFCHFF60630500EA 0 EUR
FFCHFF60630500
Magnesiumsulfaatti-7 H2O
Magnesiumsulfaatti-7 H2O
Kaava: MgSO₄·7H₂O
Sulamispiste: 1124 °C
Tiheys: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149785
CAS-numero: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715