Rikkihappo 2 mol/l (4 N) vesiliuos

Toimittaja: FF CHEMICALS
Vaara

FF4721000
FFCHFF4721000EA 62.4 EUR
FFCHFF4721000
Rikkihappo 2 mol/l (4 N) vesiliuos
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Tiheys: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR