Kloorivetyliuos 2 mol/l (2 N)
Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus
FF3422500
FFCHFF3422500EA 153 EUR
FFCHFF3422500
Kloorivetyliuos 2 mol/l (2 N)
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II