Kloorivetyliuos 0.1 mol/l (0.1 N)

Toimittaja: FF CHEMICALS

FF23210500 FF23219010
FFCHFF23210500EA 0 EUR
FFCHFF23210500 FFCHFF23219010
Kloorivetyliuos 0.1 mol/l (0.1 N)
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Tiheys: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR