Kloorivetyliuos 6 mol/l (6 N)

Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus

FF2320500 FF2321000
FFCHFF2320500EA 42.8 EUR
FFCHFF2320500 FFCHFF2321000
Kloorivetyliuos 6 mol/l (6 N)
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR