EDTA -dinatriumsuola 0.01 mol/l (0.02 N) vesiliuos

Toimittaja: FF CHEMICALS

FF0260500 FF0265000
FFCHFF0260500EA 117 EUR
FFCHFF0260500 FFCHFF0265000
EDTA -dinatriumsuola 0.01 mol/l (0.02 N) vesiliuos
EDTA -dinatriumsuola
Kaava: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00070672
CAS-numero: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR