Cerium(IV)sulfaatti 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos
Toimittaja: FF CHEMICALS
Varoitus
FF0211000
FFCHFF0211000EA 257 EUR
FFCHFF0211000
Cerium(IV)sulfaatti 0.1 mol/l (0.1 N) vesiliuos
Cerium(IV)sulfaatti
Kaava: Ce(SO₄)₂
MDL numero: MFCD00148852
CAS-numero: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002