Anti-DDAH1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Toimittaja: Everest Biotech
EB05278
EVBIEB05278EA 335 EUR
EVBIEB05278
Anti-DDAH1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: DDAH1 (dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli DDAH1
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi Dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus Human,Bovine
Isäntä Goat
Isotyyppi IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitooppi C-terminal
Ristiadsorptio none