Natriumlauryylisulfaatti
Toimittaja: ENZO LIFE SCIENCES
Vaara
BMLKI3410012
ENZOBMLKI3410012EA 49.5 EUR
ENZOBMLKI3410012
Natriumlauryylisulfaatti
Natriumlauryylisulfaatti
Component of the 20S proteasome drug discovery assay.
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
UN: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM