Lidocaine hydrochloride
Toimittaja: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550251G005
ENZOALX550251G005EA 170 EUR
ENZOALX550251G005
Lidocaine hydrochloride
Lidocaine hydrochloride
Kaava: C₁₄H₂₃ClN₂O
CAS-numero: 73-78-9
EINECS: 200-803-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III