Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm depth
Toimittaja: DUPERTHAL
29-061459-005 29-061457-005 29-061457-405 29-061457-505 29-061459-405
DUEH29-061459-005EA 3150 EUR
DUEH29-061459-005 DUEH29-061457-005 DUEH29-061457-405 DUEH29-061457-505 DUEH29-061459-405
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm depth
Kalusteet Säilytyskaapit
Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 min ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitallisten, helposti syttyvienaineiden työtiloissa tapahtuvaa varastointia varten.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Vetolaatikot ja sivulleMore Product Information