Neopor MonoBox
Toimittaja: DELTA T
B100008
DLTTB100008EA 33.5 EUR
DLTTB100008
Neopor MonoBox
Laatikot Kuljetuslaatikot
Neopor packaging for 1 pair of TempShell elements. Consists of two equal halves.
  • External dimensions: 390×290×230 mm
  • Internal dimensions: 270×160×60 mm