Natriumdeoksikolaatti
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
DG091
DG091EA 1510 EUR
DG091
Natriumdeoksikolaatti
Natriumdeoksikolaatti
Kaava: C₂₄H₃₉NaO₄
Sulamispiste: 357…365 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064139
CAS-numero: 302-95-4
EINECS: 206-132-7