Bariumdifenyyliamiini, Supelco®

Toimittaja: Merck
Varoitus

Synonyms: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt

M-Clarity™ quality level = MQ100

D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 297 EUR
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Bariumdifenyyliamiini, Supelco®
Bariumdifenyyliamiini
Kaava: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Sulamispiste: 300
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007497
CAS-numero: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR