E-Z 96® Tissue DNA Kit
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
D1196-01 D1196-00
D1196-01EA 1090 EUR
D1196-01 D1196-00
E-Z 96® Tissue DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E-Z 96® Tissue DNA Kit -pakkauksessa hyödynnetään HiBind®-tekniikkaa ja 96-kuoppaisia levyjä, joten sillä voi puhdistaa suuria määriä genomi-DNA:ta kokoverestä, posken limakalvonäytteistä, hiiren hännästä, rotan hännästä, kudoksista ja eläinsoluista 96-kuoppalevyissä. Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn, kuten PCR-ajoihin, restriktioentsyymeillä pilkkomiseen ja hybridisaatiotekniikoihin.
  • Eristää DNA:n 96 näytteestä alle tunnissa
  • Puhdistaa DNA:n toistettavasti monenlaisista näytteistä
  • Ei fenoli- tai kloroformiuuttoja
  • Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn