Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 11-Deoxycorticosterone solution

Toimittaja: Merck

D-105-1ML
D-105-1MLEA 115 EUR
D-105-1ML
Supelco® Cerilliant® Organic Reference Standard, 11-Deoxycorticosterone solution
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Organic Standards

  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08


Varoitus: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300
CAS-nro 64-85-7
Molekyylipaino 330,46
Vaaraluokan kuvaus H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Leimahduspiste 9,7 °C - Closed cup
Shipping conditions WICE
Säilytysolosuhteet –20 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR