Leveäsuiset tynnyrit, kierrekansi
Toimittaja: CURTEC
6950-91-046 6942-91-971 6943-91-971 6947-91-046 6945-61-046 6994-91-046
216-4232EA 115 EUR
216-4232 216-4227 216-4228 216-4229 CURT6945-61-046 216-2054
Leveäsuiset tynnyrit, kierrekansi
Tynnyrit, tynnyrit, rummut
Tynnyrit, HDPE, valkoinen, punaisilla ruuvikannilla tai HDPE ruskea beigeillä ruuvikannilla ja EPDM-tiivistetiivisteellä.
  • Airtight and watertight
  • Total opening containers
  • 100% plastic, free of heavy metals
Pinottavat leveäsuiset tynnyrit, kannessa kestävä tiiviste ja määritetty katkaisukohta. Valmistettu elintarvikelaatuisesta materiaalista, UN-hyväksyntä kiinteille aineille ja tahnoille.
CurTec has introduced a material clock. The material clock is a configurable clock that shows the materials used. Each letter of the clock corresponds to aMore Product Information