Clear polystyrene microplates, 96-well, Corning®
Toimittaja: Corning
9710
CORN9710EA 323 EUR
CORN9710
Clear polystyrene microplates, 96-well, Corning®
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
PS, clear. Available with a choice of surface treatment and well profile, and with dimensions that meet proposed industry standards.
*Käsitelty parantamaan hydrofiilisyyttä hemagglutinaatiossa ja vastaavissa analyyseissä.