Linolihappo

Toimittaja: Cayman Chemical

Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid

90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 50.7 EUR
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Linolihappo
Linolihappo
Kaava: C₁₈H₃₂O₂
Kiehumispiste: 360 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –5 °C
Tiheys: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064241
CAS-numero: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR