2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli

Toimittaja: Cayman Chemical

Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT

89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 31.2 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli
Kaava: C₁₅H₂₄O
Kiehumispiste: 265 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 69…70 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011644
CAS-numero: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR