Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos

Toimittaja: Cayman Chemical

600214-5 600214-10 600214-25
CAYM600214-5EA 19.5 EUR
CAYM600214-5 CAYM600214-10 CAYM600214-25
Magnesiumkloridi 1 mol/l (2 N) vesiliuos
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR