Pyridiini-2,3-dikarboksyylihappo

Toimittaja: Cayman Chemical

14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 55.9 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Pyridiini-2,3-dikarboksyylihappo
Pyridiini-2,3-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 188…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006295
CAS-numero: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR