Ampisilliinin natriumsuola

Toimittaja: Cayman Chemical
Vaara

14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 259 EUR
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampisilliinin natriumsuola
Ampisilliinin natriumsuola
Kaava: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00064313
CAS-numero: 69-52-3
EINECS: 200-708-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR