Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi

Toimittaja: Cayman Chemical
Vaara

14333-5 14333-10 14333-25
CAYM14333-5EA 55.9 EUR
CAYM14333-5 CAYM14333-10 CAYM14333-25
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Fenyylimetyylisulfonyylifluoridi
Kaava: C₇H₇FO₂S
Kiehumispiste: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Sulamispiste: 91…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007424
CAS-numero: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR