Natriumkloridi, Calbiochem®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
7710-500GM
CALB7710-500GMEA 57.3 EUR
CALB7710-500GM
Natriumkloridi, Calbiochem®
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
Kiehumispiste: 1413 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 801 °C
Tiheys: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599