Kauhat, näytteenottokauhat, LaboPlast
Toimittaja: BURKLE
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 33 EUR
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Kauhat, näytteenottokauhat, LaboPlast
Kauhat
PS, valkoinen. Nämä kauhat soveltuvat erinomaisesti jauhe-, rae- ja tahnamuotoisten näytteiden ottoon. Saatavana on myös läpinäkyvä kansi, jolla kauhan voi sulkea välittömästi näytteenoton jälkeen, jolloin näyte pysyy steriilinä ja kontaminoitumattomana.
  • Yksittäispakattu
  • Valmistettu, koottu ja pakattu ISO-luokan 7 puhdastiloissa
  • Täyttää EU:n elintarvikekäyttöä koskevat vaatimukset ja FDA:n vaatimukset
Kahvan erikoismuotoilun ja kauhaosan kevyesti viiston reunan ansiosta kauha seisoo tukematta vaakasuorassa, ja sen voi laskea kädestä ilman, että sisältö valuu ulos.