Näytteenottimet, maaperänäytteille, Puerkhauer
Toimittaja: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 708 EUR
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Näytteenottimet, maaperänäytteille, Puerkhauer
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
Erittäin tukeva näytteenotin raskaalle tai kiviselle maaperälle. Mallissa, jonka kourun pituus on 1000 mm, on kartiomaisesti kapeneva 60 cm:n kärki, joka helpottaa näytteenottimen vetämistä irti.
  • Syvyysasteikko, jakoväli 10 cm
  • Kiinnitettävä kahva, luistamattomat muovipäällysteet
  • Lujitettu iskupää
  • Ruostumatonta terästä