Näytteenottimet, maaperänäytteille, Mole
Toimittaja: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 836 EUR
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Näytteenottimet, maaperänäytteille, Mole
Näytteenottimet Kiinteiden Aineiden Näytteenottimet
Erittäin tukeva malli, erityisen koviksi taotut poranterät. Maaperän ominaisuuksien, kosteuden ja rakenteen määrittämiseen. Mole-näytteenottimien poranterien muoto vähentää kitkaa porattaessa ja irrotettaessa näytteenotinta maasta. Mole-näytteenottimessa on useita osia. Kahva ja 75 cm:n varsi, 100 cm:n jatkokappale tarvittaessa ja jokin seitsemästä poranterävaihtoehdosta, jotka on suunniteltu eri maaperätyypeille. Eri osia voi helposti yhdistellä toisiinsa. Jatkovarsilla Mole-näytteenottimen työskentelysyvyyttä voidaan pidentää jopa 5 metriin. Poranterät on tilattava erikseen.