Alustat, instrumenttitarjottimet
Toimittaja: BURKLE
4230-3024 4230-3027 4230-3036 4230-3043 4230-3019
BURK4230-3024EA 19.6 EUR
BURK4230-3024 BURK4230-3027 BURK4230-3036 BURK4230-3043 BURK4230-3019
Alustat, instrumenttitarjottimet
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Instrumenttialustat/-astiat
Melamine, white.
  • Tray without lid
  • Autoclavable
  • Suitable for use with foodstuffs
Tilaustiedot: Lid available as accessory