Pullokorit
Toimittaja: BURKLE
0361-0006 0361-0008
BURK0361-0006EA 27.3 EUR
BURK0361-0006 BURK0361-0008
Pullokorit
Kuljetuskorit ja turvakuljetus Kuljetusastia pulloille
Made of PP or HDPE.
  • Pullokori enintään 6 pullolle, pullokorilaatikko enintään 8 pullolle
  • Pullokorilaatikko: soveltuu elintarvikkeille, umpinainen pohja toimii vuotokaukalona