Peitinlasit mikroskoopin aluslaseille
Toimittaja: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 93.4 EUR
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Peitinlasit mikroskoopin aluslaseille
Suojalasit
Näiden borosilikaattilasista valmistettujen peitinlasien hydrolyyttinen luokka 1, ja niillä on erinomainen kemikaalinkestävyys.
  • Täysin automaattinen tuotanto takaa "käyttövalmiin" laadun
  • Kirkkaat, pölyttömät ja rasvattomat, ei vääristymiä
Paksuus: ±3 µm:n sisällä