Byretti, automaattinen, Pellet, ei välisulkuhanaa, luokka B, Schellbach, SILBERBRAND
Toimittaja: Brand
21911 21912 21913
BRND21911EA 294 EUR
BRND21911 BRND21912 BRND21913
Byretti, automaattinen, Pellet, ei välisulkuhanaa, luokka B, Schellbach, SILBERBRAND
Byretit
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, ring marks at major graduations
  • Automatic zeroing, needle-valve stopcock with PTFE spindle, without intermediate stopcock
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385