Mittapullo, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
2.37407 2.37403 2.37404 2.37406 2.37408 2.37409 2.37410 2.37405 2.37402 2.37411 2.37401
BRND2.37407EA 101 EUR
BRND2.37407 BRND2.37403 BRND2.37404 BRND2.37406 BRND2.37408 BRND2.37409 BRND2.37410 BRND2.37405 BRND2.37402 BRND2.37411 BRND2.37401
Mittapullo, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilicate glass 3.3, amber, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • DE-M -merkintä
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Wide neck.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042