Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko
Toimittaja: Brand
2.37053 2.37052 2.37051 2.37049 2.37050
BRND2.37053EA 71.1 EUR
BRND2.37053 BRND2.37052 BRND2.37051 BRND2.37049 BRND2.37050
Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilicate glass 3.3, with beaded rim.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M -merkintä
  • Total order from one batch, batch certificate included
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042