Anti-EBNA 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Toimittaja: Bioss
BS-4698R-CY7
BOSSBS-4698R-CY7EA 883 EUR
BOSSBS-4698R-CY7
Anti-EBNA 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Vasta-aineet
May be involved in transcriptional regulation of both viral and cellular genes by interacting with the host DNA-binding protein RBPJ.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EBNA 3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli EBNA 3B
Antigeenin nimi Epstein-Barr nuclear antigen 3B
Environmentally Preferable
Antigeenin synonyymit EBNA-3B|EBNA-4|EBV nuclear antigen 4|Epstein-Barr nuclear antigen 4|EBNA4|BERF2A-BERF2B
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Cy7®
Reaktiivisuus Virus
Isäntä Rabbit
Geeni ID 3783763
Isotyyppi IgG
ImmunoKemia Yes
Immunogeeni 390-440/938
Lomake liquid
Puhdistus Purified by Protein A
Pitoisuus 1 μg/μl
Ristiadsorptio No
Säilytyspuskuri Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
Säilytyslämpötila Store at 4°C for 12 months
Kuljetuslämpötila 4°C